2-Bromo-3-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
649716-10G
649716-1G
SIAL649716-10GEA
10880
CZK
SIAL649716-10G
SIAL649716-1G
2-Bromo-3-methoxypyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₆BrNO MW: 188,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD01570896 CAS číslo: 24100-18-3 EINECS: 246-017-9 |