Tisk…
2-Bromo-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
324833-1G 324833-5G
SIAL324833-1GEA 1060 CZK
SIAL324833-1G SIAL324833-5G
2-Bromo-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
MDL Number: MFCD00006222
CAS číslo: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III