2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
4090
CZK
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Vzorec:
C₅H₄BrN₃O₂ Bod tání: 206…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047441 CAS číslo: 6945-68-2 |