Tisk…
4-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
360620010 360620050
ACRO360620010EA 2090 CZK
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02068297
CAS číslo: 13534-98-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %