Tisk…
4-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
654086-25G 654086-5G
SIAL654086-25GEA 0 CZK
SIAL654086-25G SIAL654086-5G
4-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
MDL Number: MFCD01646061
CAS číslo: 7598-35-8