4-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromo-4-pyridylamine, 2-Bromopyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
654086-25G
654086-5G
SIAL654086-25GEA
0
CZK
SIAL654086-25G
SIAL654086-5G
4-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-bromopyridine
Vzorec:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646061 CAS číslo: 7598-35-8 |