5-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
552844-1G
552844-5G
SIAL552844-1GEA
1580
CZK
SIAL552844-1G
SIAL552844-5G
5-Amino-2-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-bromopyridine
Vzorec:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646116 CAS číslo: 13534-97-9 |