5-Amino-2-bromopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
L20008.06
L20008.14
L20008.06EA
3810
CZK
L20008.06
L20008.14
5-Amino-2-bromopyridine 97%
5-Amino-2-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13534-97-9
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 109102
Vzorec:
C₅H₅BrN₂ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01646116 CAS číslo: 13534-97-9 |