Tisk…
3-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Bromopyridin-3-amine, 5-Bromo-3-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
667129-10G 667129-1G
SIAL667129-10GEA 7300 CZK
SIAL667129-10G SIAL667129-1G
3-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
MDL Number: MFCD01646060
CAS číslo: 13535-01-8