Tisk…
2-Amino-6-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
521744-25G 521744-5G
SIAL521744-25GEA 9940 CZK
SIAL521744-25G SIAL521744-5G
2-Amino-6-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
MDL Number: MFCD00137843
CAS číslo: 19798-81-3