Tisk…
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 2410 CZK
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137843
CAS číslo: 19798-81-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %