Tisk…
2-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
122858-25G 122858-5G
SIAL122858-25GEA 4370 CZK
SIAL122858-25G SIAL122858-5G
2-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006323
CAS číslo: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9