Tisk…
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14280.06 A14280.14 A14280.22
A14280.06EA 1060 CZK
A14280.06 A14280.14 A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-97-5 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 135-140° Beilstein Reference: 108737
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006323
CAS číslo: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9