Tisk…
2-Amino-5-bromopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
153740050 153740250
ACRO153740050EA 1150 CZK
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopyridine 97%
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006323
CAS číslo: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %