Tisk…
2-Amino-3-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
553719-25G 553719-5G
SIAL553719-25GEA 7480 CZK
SIAL553719-25G SIAL553719-5G
2-Amino-3-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
MDL Number: MFCD03095187
CAS číslo: 13534-99-1