Tisk…
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
360580050 360580250
ACRO360580050EA 1700 CZK
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095187
CAS číslo: 13534-99-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %