2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12706.14
A12706.22
A12706.14EA
3240
CZK
A12706.14
A12706.22
2-Amino-3,5-dibromopyridine 97%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 35486-42-1
Molecular Formula: C5H4Br2N2
Formula Weight: 251.92
Melting Point: 102-105°
Beilstein Reference: 119390
Vzorec:
C₅H₄Br₂N₂ Bod varu: 254 °C (1013 hPa) Bod tání: 102…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038041 CAS číslo: 35486-42-1 EINECS: 252-590-6 |