Tisk…
5-Bromo-2-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
569607-25G 569607-5G
SIAL569607-25GEA 5950 CZK
SIAL569607-25G SIAL569607-5G
5-Bromo-2-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
MDL Number: MFCD00691506
CAS číslo: 223463-13-6