Tisk…
2-Bromo-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
652598-25G 652598-5G
SIAL652598-25GEA 13080 CZK
SIAL652598-25G SIAL652598-5G
2-Bromo-5-iodopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃BrIN
MDL Number: MFCD03095201
CAS číslo: 73290-22-9