2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20016.03
L20016.06
L20016.03EA
893
CZK
L20016.03
L20016.06
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-5-iodopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 73290-22-9
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 123-124°
Beilstein Reference: 109100
Vzorec:
C₅H₃BrIN Bod tání: 123…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095201 CAS číslo: 73290-22-9 |