Tisk…
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
378460050 378460250
ACRO378460050EA 1410 CZK
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Bod varu: 63 °C (15 mmHg)
Bod vzplanutí: 73 °C
MDL Number: MFCD01863742
CAS číslo: 766-11-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %