Tisk…
3-Bromo-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
646296-1G 646296-5G
SIAL646296-1GEA 0 CZK
SIAL646296-1G SIAL646296-5G
3-Bromo-5-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
MDL Number: MFCD04112555
CAS číslo: 407-20-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III