Tisk…
6-Bromonicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
H27926.14 H27926.06
H27926.14EA 11880 CZK
H27926.14 H27926.06
6-Bromonicotinic acid ≥97%
6-Bromonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 6311-35-9 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 179-188° MDL No.: MFCD01927100
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01
Bod tání: 179…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927100
CAS číslo: 6311-35-9