Tisk…
5-Bromonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
228435-10G 228435-50G
SIAL228435-10GEA 1810 CZK
SIAL228435-10G SIAL228435-50G
5-Bromonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009783
CAS číslo: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5