5-Bromonicotinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
211390100
211390500
211392500
ACRO211390100EA
802
CZK
ACRO211390100
ACRO211390500
ACRO211392500
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₄BrNO₂ Bod varu: 300 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009783 CAS číslo: 20826-04-4 EINECS: 244-065-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow-grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥180 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |