Tisk…
4-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
646318-25G 646318-5G
SIAL646318-25GEA 0 CZK
SIAL646318-25G SIAL646318-5G
4-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
MDL Number: MFCD03840756
CAS číslo: 73583-37-6