4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H27299.14
H27299.06
H27299.14EA
3680
CZK
H27299.14
H27299.06
4-Bromo-2-chloropyridine ≥94%
4-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 94%
CAS No.: 73583-37-6
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 70°/3mm
MDL No.: MFCD03840756
Vzorec:
C₅H₃BrClN MW: 192,44 g/mol Bod varu: 70 °C (3 mmHg) Bod tání: 18…20 °C Hustota: 1,734 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03840756 CAS číslo: 73583-37-6 |