Tisk…
5-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
551902-25G 551902-5G
SIAL551902-25GEA 2850 CZK
SIAL551902-25G SIAL551902-5G
5-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 71 °C
MDL Number: MFCD01318951
CAS číslo: 53939-30-3