Tisk…
3-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
553751-25G 553751-5G
SIAL553751-25GEA 2210 CZK
SIAL553751-25G SIAL553751-5G
3-Bromo-2-chloropyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55 °C
MDL Number: MFCD00234007
CAS číslo: 52200-48-3