Tisk…
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
378980010 378980050
ACRO378980010EA 2850 CZK
ACRO378980010 ACRO378980050
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod tání: 65…69 °C
MDL Number: MFCD00234006
CAS číslo: 40473-01-6
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %