Tisk…
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B80208-100G B80208-25G B80208-5G
SIALB80208-100GEA 4940 CZK
SIALB80208-100G SIALB80208-25G SIALB80208-5G
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006373
CAS číslo: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III