Tisk…
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B80100-100G B80100-25G B80100-500G
SIALB80100-100GEA 3680 CZK
SIALB80100-100G SIALB80100-25G SIALB80100-500G
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006219
CAS číslo: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II