Tisk…
2,6-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D43115-100G D43115-25G
SIALD43115-100GEA 7470 CZK
SIALD43115-100G SIALD43115-25G
2,6-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89
Bod varu: 255
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006223
CAS číslo: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II