Tisk…
2,3-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
705462-1G 705462-5G
SIAL705462-1GEA 1550 CZK
SIAL705462-1G SIAL705462-5G
2,3-Dibromopyridine, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibromopyridine
Vzorec: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Bod varu: 249…249,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
MDL Number: MFCD00234014
CAS číslo: 13534-89-9