Tisk…
3-Chloro-6-methylpyridazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
637637-1G 637637-5G
SIAL637637-1GEA 1480 CZK
SIAL637637-1G SIAL637637-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-6-methylpyridazine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
MDL Number: MFCD00052905
CAS číslo: 1121-79-5