3-Chloro-6-methylpyridazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
637637-1G
637637-5G
SIAL637637-1GEA
1480
CZK
SIAL637637-1G
SIAL637637-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-6-methylpyridazine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ MW: 128,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052905 CAS číslo: 1121-79-5 |