Pyridazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P57204-50G
P57204-5G
SIALP57204-50GEA
12660
CZK
SIALP57204-50G
SIALP57204-5G
Pyridazine, Sigma-Aldrich®
Pyridazine
Vzorec:
C₄H₄N₂ Bod varu: 208 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 1,103 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006463 CAS číslo: 289-80-5 EINECS: 206-025-5 Merck Index: 12,08152 |