Tisk…
Pyridazine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
131760050 131760500
ACRO131760050EA 1530 CZK
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridazine 98+%
Pyridazine
Vzorec: C₄H₄N₂
Bod varu: 208 °C (760 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 1,103 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006463
CAS číslo: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %