Tisk…
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14173.06 A14173.14 A14173.22
A14173.06EA 1390 CZK
A14173.06 A14173.14 A14173.22
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Purity: 97% CAS No.: 1722-10-7 Molecular Formula: C5H5ClN2O Formula Weight: 144.56 Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 118854
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Bod varu: 174…175 °C (3 mmHg)
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006467
CAS číslo: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7