Tisk…
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridazin-3-amine
A10185.06 A10185.14
A10185.06EA 2990 CZK
A10185.06 A10185.14
3-Amino-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-6-chloropyridazine
Purity: 98% CAS No.: 5469-69-2 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 110918
Vzorec: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Bod tání: ∼ 218 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051506
CAS číslo: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1