Tisk…
3,6-Dichloropyridazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D73200-100G D73200-25G
SIALD73200-100GEA 3350 CZK
SIALD73200-100G SIALD73200-25G
3,6-Dichloropyridazine, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006466
CAS číslo: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III