Tisk…
3,6-Dichloropyridazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113711000 113715000
ACRO113711000EA 3830 CZK
ACRO113711000 ACRO113715000
3,6-Dichloropyridazine 97%
3,6-Dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 65…69 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006466
CAS číslo: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥96.0 %