Tisk…
Pyren ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08162.14 L08162.22
L08162.14EA 1180 CZK
L08162.14 L08162.22
Pyren ≥98%
Pyrene
Purity: 98% CAS No.: 129-00-0 Molecular Formula: C16H10 Formula Weight: 202.26 Flash Point: 208°(406°F) Melting Point: 148-152° Boiling Point: 393° Beilstein Reference: 1307225 Merck Reference: 14,7963 MDL No.: MFCD00004136
Vzorec: C₁₆H₁₀
MW: 202.26
Bod varu: 393 °C
Bod tání: 148…152 °C
Hustota: 1.271
Bod vzplanutí: 208 °C (406 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004136
CAS číslo: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM