Tisk…
1-Aminopyrene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyren-1-ylamine, Pyren-1-amine
104530010 104530050
ACRO104530010EA 2820 CZK
ACRO104530010 ACRO104530050
1-Aminopyrene 97%
1-Aminopyrene
Vzorec: C₁₆H₁₁N
Bod varu: 415 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004140
CAS číslo: 1606-67-3
EINECS: 216-521-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Average molecular weight 70000 (Mn)
Acetyl content 12 to 15 %
Hydroxyl content 1.8 % Typical
Butyryl content 35 to 39 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.03 %