Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
D182001-100G D182001-5G
SIALD182001-100GEA 2160 CZK
SIALD182001-100G SIALD182001-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00005243
CAS číslo: 67-51-6
EINECS: 200-657-5