3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
05091-1KG-F
05091-25KG-F
SIAL05091-1KG-FEA
5500
CZK
SIAL05091-1KG-F
SIAL05091-25KG-F
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₈N₂ Bod varu: 218 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8839 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00005243 CAS číslo: 67-51-6 EINECS: 200-657-5 |