Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylpyrazole
373540100 373540500
ACRO373540100EA 2740 CZK
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 127 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,993 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144943
CAS číslo: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %