Tisk…
1H-Pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
P56607-25G P56607-100G P56607-5G
SIALP56607-25GEA 1970 CZK
SIALP56607-25G SIALP56607-100G SIALP56607-5G
1H-Pyrazole, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…68 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005234
CAS číslo: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144