Tisk…
1H-Pyrazole 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131740250 131741000
ACRO131740250EA 1880 CZK
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazole 98%, pure
1H-Pyrazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: 66…70 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005234
CAS číslo: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %