Tisk…
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W323705-1KG-K W323705-250G-K W323705-5KG-K
SIALW323705-1KG-KEA 14190 CZK
SIALW323705-1KG-K SIALW323705-250G-K SIALW323705-5KG-K
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006146
CAS číslo: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2