Tisk…
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
183938-100G 183938-25G
SIAL183938-100GEA 5190 CZK
SIAL183938-100G SIAL183938-25G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006146
CAS číslo: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2