2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A18279.14
A18279.22
A18279.14EA
1650
CZK
A18279.14
A18279.22
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 1124-11-4
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Odour: Pleasant
pH: 7
Melting Point: 83-86°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 113100
MDL No.: MFCD00006146
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,2 g/mol Bod varu: 190 °C Bod tání: 83…86 °C Hustota: 1,08 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006146 CAS číslo: 1124-11-4 EINECS: 214-391-2 |